Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (1-40) (rat)
Descripción
β-Amyloid (1-40) (rat) increases 45Ca2+ influx, induces neurodegeneration in the rat hippocampal neurons of the CA1 subfield. β-Amyloid (1-40) (rat) induces apoptosis. β-Amyloid (1-40) (rat) can be used for the research of Alzheimer's disease.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 144409-98-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 4233.76 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |