Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (1-15)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.63% |
| CAS | 183745-81-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 1826.84 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (27.37 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Amyloid β-Protein (1-15) |