Learn More
Clorhidrato de amilocaína, TRC
Código de producto. 30132923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132923 25 mg 25 miligramos
30012229 5 mg 5 miligramos
30006991 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63670025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-59-2
Fórmula molecular C14 H21 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 271.78
Sinónimo 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-methyl-, 2-benzoate, hydrochloride (1:1), Amylocaine Hydrochloride, 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride (8CI,9CI), 2-Dimethylamino-1-ethyl-1-methylethyl benzoate hydrochloride, Amyleine hydrochloride, Amylocaine hydrochloride, Stovaine hydrochloride
Nombre IUPAC [benzoato 1-(dimetilamino)-2-metilbutan-2-il; Cloruro
SMILES Cl.CCC(C)(CN(C)C)OC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amylocaine Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes Amylocaine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-5-14(2,11-15(3)4)17-13(16)12-9-7-6-8-10-12;/h6-10H,5,11H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1339
Porcentaje de pureza >95%