Learn More
Amilmetacresol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amylmetacresol |
| CAS | 1300-94-3 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCc1ccc(C)cc1O |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-pentilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1358 |