Learn More
Amilmetacresol, Mikromol™
Código de producto. 17951396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17951396 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17951396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1132.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amilmetacresol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amylmetacresol
CAS 1300-94-3
Nombres de analitos o componentes Amylmetacresol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCCc1ccc(C)cc1O
Nombre IUPAC 5-metil-2-pentilfenol
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol