Learn More
Amilmetacresol, LoGiCal
Código de producto. 30457849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457849 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457849 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1132.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amylmetacresol
CAS 1300-94-3
Nombres de analitos o componentes Amylmetacresol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCCc1ccc(C)cc1O
Nombre IUPAC 5-metil-2-pentilfenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,1358 g/mol