Learn More
MedChemExpress Amylin (8-37), rat
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.88% |
| CAS | 138398-61-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3200.61 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (15.62 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Amylin (8-37) (mouse, rat) |