Learn More
α-Alcohol amilcinamílico, TRC
Código de producto. 30317300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317300 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30317300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA111003250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Fórmula molecular C14 H20 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
SMILES CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
Nombre IUPAC (2E)-2-bencilidenoheptan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 204.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1514