Learn More
Nitrito de amilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amyl Nitrite |
| CAS | 463-04-7 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | 1-Pentyl Nitrite, Nitramyl, n-Amyl Nitrite, n-Pentyl Nitrite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCON=O |
| Nombre IUPAC | nitrito de pentilo |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |