Learn More
Clorhidrato de amidricaína, LoGiCal
Código de producto. 30458325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30458325 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30458325 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1819.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amydricaine Hydrochloride
CAS 631-38-9
Nombres de analitos o componentes Amydricaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H26 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-[(dimethylamino)methyl]-, benzoate (ester), monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Benzoxyl-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(dimethylamino)butane hydrochloride, Alipine, Alypin hydrochloride, Amydricaine hydrochloride, 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-[(dimethylamino)methyl]-, 2-benzoate, hydrochloride (1:1), Amydricaine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N2O2.ClH/c1-6-16(12-17(2)3,13-18(4)5)20-15(19)14-10-8-7-9-11-14;/h7-11H,6,12-13H2,1-5H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(CN(C)C)(CN(C)C)OC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC [1-(dimetilamino)-2-[(dimetilamino)metil]butan-2-il] benzoato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 314.85
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1761 g/mol