Learn More
Amtolmetina, TRC
Código de producto. 30339543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30339543 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30339543 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA63535510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Amtolmetin
CAS 87344-05-6
Fórmula molecular C17H18N2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, N-[[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, MED 5, McN 4366, Tolmetin Glycine Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O4/c1-11-3-5-12(6-4-11)17(23)14-8-7-13(19(14)2)9-15(20)18-10-16(21)22/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)NCC(=O)O)n2C
Nombre IUPAC Ácido 2-[[2-[1-metil-5-(4-metilbenzoil)pirrol-2-il]acetil]amino]acético
Peso molecular (g/mol) 314.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1267