Learn More
Amtolmetina Guacil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amtolmetin Guacil |
| CAS | 87344-06-7 |
| Fórmula molecular | C24H24N2O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine 2-Methoxyphenyl Ester, Amtolmethin Guacil, Amtolmetin Guacyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24N2O5/c1-16-8-10-17(11-9-16)24(29)19-13-12-18(26(19)2)14-22(27)25-15-23(28)31-21-7-5-4-6-20(21)30-3/h4-13H,14-15H2,1-3H3,(H,25,27) |
| SMILES | COc1ccccc1OC(=O)CNC(=O)Cc2ccc(C(=O)c3ccc(C)cc3)n2C |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-[1-metil-5-(4-metilbenzoil)pirrol-2-il]acetil]amino]acetato de (2-metoxifenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 420.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1685 |