Learn More
Tocris Bioscience™ AMTB hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18046052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18046052 10 mg 10 miligramos
18025742 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18046052 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3989/10
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in a rat model (pIC50 = 6.23).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926023-82-7
Fórmula molecular C23H27ClN2O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMTB hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.99
Pureza >99%
Peso molecular 430.991