Learn More
Tocris Bioscience™ AMT hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074382 50 mg 50 miligramos
18035692 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074382 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0871/50
Potent, selective iNOS inhibitor
Potent, selective and reversible inhibitor of iNOS (IC50 = 3.6 nM; approximately 30 and 40 times selective over nNOS and eNOS respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21463-31-0
Fórmula molecular C5H10N2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMT hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.67
Pureza >98%
Peso molecular 130.21