Learn More
Tocris Bioscience™ AMT hydrochloride
Descripción
Potent, selective and reversible inhibitor of iNOS (IC50 = 3.6 nM; approximately 30 and 40 times selective over nNOS and eNOS respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMT hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.67 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 130.21 |