Learn More
Amsacrine, MedChemExpress
Código de producto. 16455748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455748 10 mg 10 miligramos
16451907 50 mg 50 miligramos
16411676 500 mg 500 miligramos
16436226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13551
MedChemExpress Amsacrine (m-AMSA; acridinyl anisidide) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.
Amsacrine (m-AMSA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amsacrine
CAS 51264-14-3
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19N3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo m-AMSA acridinyl anisidide
Información de solubilidad DMSO : 9.3 mg/mL (23.64 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 393.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.46
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death