Learn More
Clorhidrato de amsacrina, TRC
Código de producto. 30337815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337815 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30337815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA89860050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amsacrine Hydrochloride
CAS 54301-15-4
Fórmula molecular C21H19N3O3S . HCl
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-[4-(9-acridinylamino)-3-methoxyphenyl]-Methanesulfonamide monohydrochloride (9CI), 4’-(Acridin-9-ylamino)-3'-methoxymethanesulfonanilide hydrochloride, AMSA hydrochloride, N-[4-(9-Acridinylamino)-3-methoxyphenyl]methanesulfonamide hydrochloride, NSC 141549, m-AMSA hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19N3O3S.ClH/c1-27-20-13-14(24-28(2,25)26)11-12-19(20)23-21-15-7-3-5-9-17(15)22-18-10-6-4-8-16(18)21;/h3-13,24H,1-2H3,(H,22,23);1H
SMILES Cl.COc1cc(NS(=O)(=O)C)ccc1Nc2c3ccccc3nc4ccccc24
Nombre IUPAC N-[4-(acridin-9-ilamino)-3-metoxifenil]metanosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 429.9