Learn More
Amsacrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465748 10 mg 10 miligramos
16461907 50 mg 50 miligramos
16446226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13551A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride; acridinyl anisidide hydrochloride) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.
Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amsacrine hydrochloride
CAS 54301-15-4
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClN3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo m-AMSA hydrochloride acridinyl anisidide hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 429.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.92
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death