Learn More
Amrubicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amrubicin |
| CAS | 110267-81-7 |
| Fórmula molecular | C25 H25 N O9 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 5,12-Naphthacenedione, 9-acetyl-9-amino-7-[(2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,11-dihydroxy-, (7S,9S)-, 5,12-Naphthacenedione, 9-acetyl-9-amino-7-[(2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,11-dihydroxy-, (7S-cis)-, (7S,9S)-9-Acetyl-9-amino-7-[(2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,11-dihydroxy-5,12-naphthacenedione, Amrubicin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25NO9/c1-10(27)25(26)7-13-18(16(8-25)35-17-6-14(28)15(29)9-34-17)24(33)20-19(23(13)32)21(30)11-4-2-3-5-12(11)22(20)31/h2-5,14-17,28-29,32-33H,6-9,26H2,1H3/t14-,15+,16-,17-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(N)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](O)[C@H](O)CO2)c3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c3C1 |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-9-acetil-9-amino-7-[(2S,4S,5R)-4,5-dihidroxioxan-2-il]oxi-6,11-dihidroxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 483.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.1529 |