Learn More
Amrinona, TRC
Código de producto. 30339933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339933 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30339933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA635000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amrinone
CAS 60719-84-8
Fórmula molecular C10 H9 N3 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo [3,4'-Bipyridin]-6(1H)-one, 5-amino-, 5-Amino[3,4'-bipyridin]-6(1H)-one, 3-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,2-dihydro-2-pyridone, 5-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine], AWD 08-250, Amrinone, Cartonic, Cordemcura, Inamrinone, Vesistol, Win 40680, Wincoram
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
SMILES NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
Nombre IUPAC 3-amino-5-piridin-4-il-1H-piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 187.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0746