Learn More
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 98+ %
Código de producto. 15454769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454769 25 g 25 g
15464769 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454769 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62378.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Útil como tampón
It is used as an alkaline transfer buffer used for the transfer of strongly basic proteins from gels to nitrocellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como tampón de transferencia alcalino utilizado para la transferencia de proteínas fuertemente básicas de geles a nitrocelulosa.
Solubilidad
Soluble en agua (333,33 mg/ml, solución de transparente a ligeramente incolora).
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-79-1
Fórmula molecular C7H17NO5S
Peso molecular (g/mol) 227.28
Número MDL MFCD00041777
Clave InChI ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 100211
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-[(1-hidroxi-2-metilpropán-2-il)amino]propano-1-ácido sulfónico
SMILES CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMPSO
Punto de fusión 215°C to 225°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Beilstein 5929916
Información de solubilidad Soluble in water (333.33mg/ml,clear to slightly hazy colorless solution).
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.28
Porcentaje de pureza ≥98%