Learn More
Melford AMPSO
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- pKa (25 °C): 9,0
- El rango de pH de trabajo en solución acuosa es de 8,3 - 9,7.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMPSO |
| CAS | 68399-79-1 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C7H17NO5S |