Learn More
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, solución de tampón de 0,2 M, pH 9,0
Código de producto. 15454729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454729 100 mL 100 ml
15464729 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454729 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62328.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102029-60-7 | C7H16NNaO5S | 249.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102029-60-7
Fórmula molecular C7H16NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 249.257
Número MDL MFCD00067500
Clave InChI UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44119996
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxi-3-[(1-hidroxi-2-metilpropán-2-il)amino]propano-1-sulfonato
SMILES CC(C)(CO)NCC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMPSO buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 9.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL