Learn More
AMPSO, solución tampón de 0,2 M, pH 8,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
15463849 100 mL 100 ml
15473849 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15463849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61238.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 102029-60-7
Color Incolora
Concentración 0.2 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Olor Odorless
Peso molecular (g/mol) 249.257