Learn More
Fosfato de amprotropina, LoGiCal
Código de producto. 30462012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462012 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462012 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1818.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amprotropine Phosphate
CAS 134-53-2
Nombres de analitos o componentes Amprotropine Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H29 N O3 . H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate phosphate (1:1), Amprotropine phosphate, Syntropan, 3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl Tropate Phosphate, Amprotropine phosphate (6CI), Tropic acid, 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl ester, phosphate (1:1) (8CI), Tropic acid, 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl ester, phosphate (7CI), 1-Propanol, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl-, tropate, phosphate (8CI), AP 407, Syntropan, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl ester, phosphate (1:1) (salt) (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3.H3O4P/c1-5-19(6-2)13-18(3,4)14-22-17(21)16(12-20)15-10-8-7-9-11-15;1-5(2,3)4/h7-11,16,20H,5-6,12-14H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CC(C)(C)COC(=O)C(CO)c1ccccc1.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC [3-(dietilamino)-2,2-dimetilpropil] 3-hidroxi-2-fenilpropanoato; ácido fosfórico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 405.42
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1916 g/mol