Learn More
Cloruro de Antrolio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amprolium hydrochloride |
| Nombres de analitos o componentes | Amprolium hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1065 |