Learn More
Clorhidrato de amprolio, Mikromol™
Código de producto. 17963036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963036 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17963036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1772.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de amprolio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amprolium hydrochloride
CAS 137-88-2
Nombres de analitos o componentes Amprolium hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
Nombre IUPAC 5-[(2-metilpiridina-1-ium-1-il)metilo]-2-propilpirimidina-4-amina;cloruro;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 315.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314,1065 g/mol