Learn More
Amprolium hydrochloride, MedChemExpress
Description
Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Amprolium hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 137-88-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H20Cl2N4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 200 mg/mL (634.44 mM) |
| SMILES | CC1=CC=CC=[N+]1CC2=CN=C(CCC)N=C2N.[Cl-].Cl |
| Show More |