Learn More
Amprolio 1000 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317740 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317740 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10243095WL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amprolium
CAS 121-25-5
Nombres de analitos o componentes Amprolium
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H19 N4 . Cl
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride (1:1), 1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride (6CI), 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride (9CI), 1-((4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl)-2-methylpyridin-1-ium chloride, Ampisol, Amprolium, Amprolium chloride, Amprolium plus, Amprolsol, Amprovine, Anticoccid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N4.ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
Nombre IUPAC Cloruro de 5-[(2-metilpiridin-1-io-1-il)metil]-2-propil-pirimidin-4-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 278.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1298 g/mol