Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amprenavir
Código de producto. 17261166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17261166 25 mg 25 miligramos
17271166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261166 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466980250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 161814-49-9 | C25H35N3O6S, C25H35N3O6S | 505.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161814-49-9
Fórmula molecular C25H35N3O6S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amprenavir
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 505,63
Clave InChI YMARZQAQMVYCKC-OEMFJLHTSA-N
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CCOC1)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Nombre IUPAC (3S)-oxolan-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[N-(2-methylpropyl)4-aminobenzenesulfonamido]-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
Peso molecular (g/mol) 505.63