Learn More
Amprenavir, Mikromol™
Código de producto. 17982866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982866 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17982866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3582.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Amprenavir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amprenavir
CAS 161814-49-9
Nombres de analitos o componentes Amprenavir
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C25 H35 N3 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, 141W94, APV, Agenerase, Amprenavir, Angenerase, KVX 478, Prozei, Samprenavir, VX 478, VX-478, 141W94, GW 433908G Fosamprenavir Calcium Test Mix 1, GW 773543, GW 569683, GW 638469, GW 638468, GW 569686, GW 783579, GW 833074, Amprenavir, GW 634519, GW 587304, GW 461013X, 4949W94 (GW 288003X), GW 395126X, 3489W95, GW 422708X, GW 475728X, GW 327664X, GW 327662X, GW 327663X
Fórmula InChI InChI=1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Nombre IUPAC [(3S)-oxolan-3-il] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminofenil)sulfonil-(2-metilpropil)amino]-3-hidroxi-1-fenilbutan-2-il]carbamato
Peso molecular (g/mol) 505.63
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 505,2247 g/mol