Learn More
MedChemExpress AMPPD
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 122341-56-4 |
| Solubilidad | H2O : 83.33 mg/mL (217.95 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Sinónimo | Lumi-Phos Plus∣ Lumigen PPD∣ PPD |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular | 382.34 g/mol |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 98.28% |
| Condiciones de envío | Room temperature |