Learn More
Thermo Scientific™ Kit IDEIA™ HP STAR™ amplificado con inmunoensayo enzimático
Código de producto. 11423979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pocillos
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423979 96 pocillos 96 tests
1 options
Código de producto. 11423979 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6630112
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Detecte rápidamente antígenos de Helicobacter pylori en muestras de heces humanas con este inmunoensayo enzimático tipo sanwich en formato de microplaca.
Detecte rápidamente el antígeno de Helicobacter pylori directamente en muestras fecales con el kit de diagnóstico por enzimas con amplificación IDEIA™ HP STAR™ de Thermo Scientific™. La prueba utiliza anticuerpos monoclonales altamente específicos combinados con un conjugado de dextrano de polímero para lograr una alta sensibilidad y especificidad. Este inmunoensayo enzimático cualitativo in vitro está destinado a ayudar en el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori y a controlar la erradicación posterior al tratamiento tanto en pacientes adultos como en niños.
La infección por Helicobacter pylori es la causa más habitual de gastritis y está implicada en las úlceras gástrica, las úlceras duodenales y los adenocarcinomas gástricos. También es el agente causante de un alto porcentaje de casos de dispepsia.
Las bacterias de H. pylori se han adaptado a vivir en el entorno ácido del estómago. La enzima ureasa divide la urea en amoníaco y dióxido de carbono, neutralizando así el ácido y permitiendo que H. pylori sobreviva a las condiciones bactericidas del estómago. La producción de catalasa y dismutasa superóxido protege a la bacteria del ataque neutrófilo en la mucosa estomacal1.
Utilice IDEIA HP StAR amplificado para el diagnóstico inicial de infecciones por H. pylori, así como para monitorizar el éxito de la erradicación de cuatro a seis semanas después de completar la terapia de erradicación y también para el diagnóstico de reinfección. 
La prueba IDEIA™ Hp StAR™ amplificada es un inmunoensayo enzimático tipo sándwich que utiliza tecnología de amplificación de inmunoensayo para la determinación de antígenos de H. pylori en heces.
  • Resultados rápidos: en poco más de 70 minutos después de recibir la muestra de la prueba
  • Reactivos simples listos para su uso
  • Excelente sensibilidad y especificidad: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
  • Resultados de fácil lectura
  • Larga vida útil: aproximadamente 24 meses
Los pocillos de la microplaca están recubiertos con anticuerpos monoclonales específicos para antígenos de H. pylori. El sobrenadante de una suspensión fecal, así como los anticuerpos monoclonales marcados con peroxidasa de rábano picante (HRP) (anticuerpo conjugado), se agregan a los pocillos en un solo paso. Durante la incubación, los antígenos de H. pylori presentes en la muestra se unen a los anticuerpos de la microplaca y a los anticuerpos marcados con HRP, formando así un «complejo sándwich». Los pocillos se lavan para eliminar el conjugado de anticuerpo no unido. Se agrega un sustrato enzimático incoloro de un solo componente (tetrametilbencidina, TMB). El HRP unido oxida la TMB a un producto de color azul. Al agregar la solución de parada, el color cambia a amarillo. La intensidad del color se determina espectrofotométricamente.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit IDEIA HP STAR™ amplificado con inmunoensayo enzimático
Analitos detectables Antígeno Helicobacter pylori
Tipo de muestra Fecales
Tipo Kit de pruebas de H. pylori
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Incluye Micropocillos recubiertos de anticuerpos, diluyente de muestras, control positivo, control negativo, conjugado, concentrado de tampón de lavado, sustrato, solución de parada.
Cantidad 96 pocillos