Learn More
Amplicaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amplicaine |
| CAS | 13912-77-1 |
| Fórmula molecular | C14H22N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Octacaine, 3-(Diethylamino)butyranilide, 3-(Diethylamino)-N-phenyl-butanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O/c1-4-16(5-2)12(3)11-14(17)15-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,4-5,11H2,1-3H3,(H,15,17) |
| SMILES | CCN(CC)C(C)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(dietilamino)-N-fenilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 234.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1732 |