Learn More
Ampkinone, MedChemExpress
Código de producto. 16475378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475378 10 mg 10 miligramos
16468097 5 mg 5 miligramos
16460176 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12831
MedChemExpress Ampkinone is an indirect AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
Ampkinone is an indirect AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampkinone
CAS 1233082-79-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H23NO6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (98.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2)C(C4=C1C=CC5=C4C(C)(C)OC6=C(O)C(OC)=CC=C65)=O
Peso molecular (g/mol) 505.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.52
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism