Learn More
AMPK activator 1, MedChemExpress
Descripción
AMPK activator 1 is an AMPK activator extracted from patent WO2013116491A1, compound No.1-75, has an EC50 of <0.1μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMPK activator 1 |
| CAS | 1152423-98-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H33F3N4O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC(OC3CCN(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)CC3)=CC=C2O1)NC5CCN(CC6=CC=NC=C6)CC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 578.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 578.62 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |