Learn More
Ampiroxicam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ampiroxicam |
| CAS | 99464-64-9 |
| Fórmula molecular | C20 H21 N3 O7 S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N3O7S/c1-4-28-20(25)30-13(2)29-18-14-9-5-6-10-15(14)31(26,27)23(3)17(18)19(24)22-16-11-7-8-12-21-16/h5-13H,4H2,1-3H3,(H,21,22,24) |
| SMILES | CCOC(=O)OC(C)OC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 1-[[2-metil-1,1-dioxo-3-(piridin-2-ilcarbamoil)-1 etiloλ Carbonato de ^{6},2-benzotiazin-4-il]oxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 447.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.11 |