Learn More
Ampiroxicam, MedChemExpress
Código de producto. 16483387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483387 50 mg 50 miligramos
16417368 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17484
MedChemExpress Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampiroxicam
CAS 99464-64-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N3O7S
Cantidad 50 mg
Sinónimo CP 65703
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (111.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(OC(C1=CC=CC=C12)=C(C(NC3=NC=CC=C3)=O)N(C)S2(=O)=O)C)OCC
Peso molecular (g/mol) 447.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.46
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation