Learn More
Ampicilina, trihidrato (polvo blanquecino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10123533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10123533 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10123533 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP90225
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Trihydrate
Tipo Ampicillin Trihydrate
Forma física Sólido
CAS 7177-48-2
pH 3.5 to 6.0
Punto de fusión 197.8°C
Envase Frasco de polietileno
Potencia Inclusive between 950μg/mg
Color Blanco
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C16H25N3O7S
Índice Merck 15, 583
Clave InChI RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 403.45
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.25
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin Trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.