Learn More
Trihidrato de ampicilina, LoGiCal
Código de producto. 30463368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463368 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463368 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0253.15
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Trihydrate
CAS 7177-48-2
Nombres de analitos o componentes Ampicillin Trihydrate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H19 N3 O4 S . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ampicillin Trihydrate, BRL-1341
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;trihidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 403.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1413 g/mol