Learn More
Melford Trihidrato de ampicilina
Descripción
La ampicilina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro que pertenece al grupo de las penicilinas.
La ampicilina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro que pertenece al grupo de las penicilinas. El trihidrato de ampicilina se emplea comúnmente en técnicas de biología molecular, como estudios de cultivo bacteriano y experimentos de clonación.
La ampicilina interfiere con la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que provoca la lisis celular e inhibe el crecimiento bacteriano. Se utiliza frecuentemente en la preparación de medios selectivos para el cultivo de bacterias que albergan genes de resistencia a la ampicilina.
Los investigadores utilizan ampicilina como herramienta para mantener condiciones estériles en cultivos bacterianos y para cultivar selectivamente bacterias que han sido modificadas genéticamente para resistir el antibiótico. Esto es particularmente útil en experimentos de clonación molecular, donde la presencia de ampicilina ayuda a seleccionar la incorporación exitosa de plásmidos que llevan genes de resistencia a la ampicilina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ampicillin Trihydrate |
| CAS | 7177-48-2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C16H19N3O4S-3H2O |