Learn More
Ampicilina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403659 25 g 25 g
15493649 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60977.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.68€
    418.65€ / 25 g
    Ahorro 75.03€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La ampicilina, n.º de CAS 69-53-4, está relacionada estructuralmente con la penicilina y se considera un antibiótico semisintetsintético con actividad antibacteriana.
Ampicillin is used as asemi-synthetic antibiotic which has antibacterial activity structurally related to penicillin. It is widely used selection reagent for transformed cells expressing β-lactamase. It is also used to prevent and treat a number of bacterial infections. It may also be used to prevent group B streptococcal infection in newborns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ampicilina se usa como antibiótico semisintético con actividad antibacteriana relacionada estructuralmente con la penicilina. Es un reactivo de selección ampliamente utilizado para células transformadas que expresan β-lactamasa. También se utiliza para prevenir y tratar una serie de infecciones bacterianas. También se puede utilizar para prevenir la infección por estreptococos del grupo B en recién nacidos.
Solubilidad
En NH4OH 1 M, 50 mg/ml
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-53-4
Fórmula molecular C16H19N3O4S
Peso molecular (g/mol) 349.405
Número MDL MFCD00005175
Clave InChI AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
PubChem CID 6249
ChEBI CHEBI:28971
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin
Tipo Ampicillin
Forma física Polvo
Punto de fusión 208°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 1090925
Índice Merck 14,586
Información de solubilidad In 1 M NH4OH,50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin