Learn More
Ampicillin Sodium Salt, Ultrapure, Thermo Scientific™
Código de producto. 15865088 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15865088 100 g Frasco de plástico 100 g
15845088 5 g Frasco de plástico 5 g
15855088 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15865088 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J11259.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-52-3
Fórmula molecular C16H21N3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 374.411
Número MDL MFCD00064313
Clave InChI BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Sinónimo ampicillin sodium
PubChem CID 131673879
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Sodium Salt
Punto de fusión 215°C
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Beilstein 4119211
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.39
Grado Ultrapuro
Envase Frasco de plástico