Learn More
Sal Sódica de Ampicilina, TRC
Código de producto. 30010251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010251 50 g 50 g
30004344 5 g 5 g
17914235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63431550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-52-3
Fórmula molecular C16 H18 N3 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 371.39
Sinónimo Ampicillin Sodium, Piperacillin Sodium Imp. A (EP) as Sodium Salt, Piperacillin Imp. A (EP) as Sodium Salt, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, D-(-)-6-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-[(Aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, Alpen N, Amcill S, Ampi-Dry 5000, Ampicillin sodium, Ampicillin sodium salt, Ampicillin-Na, Ampicin, Anhypen, Binotal sodium, Britapen injection, Cilleral, D-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt, Monosodium ampicillin, Omnipen N, Pen A/N, Penbritin S, Pentrex, Polycillin N, Principen N, Sodium 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Sodium 6-[D-α-aminophenylacetamido]penicillanoate, Sodium D-α-aminobenzylpenicillanate, Sodium P-50, Sodium ampicillin, Sodium ampicillinate, Sodium binotal, Solampi
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Sodium
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0916