Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ampicillin sodium salt |
| Tipo | Sal sódica con ampicilina |
| Forma física | Polvo |
| CAS | 69-52-3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C16H21N3NaO4S |
| Sinónimo | Aminobenzylpenicillin Sodium Salt |
| Clave InChI | BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N |
| SMILES | [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;hidrógeno molecular;sodio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ampicillin Sodium Salt
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.