Learn More
Ampicilina, sal sódica (polvo cristalino), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10193433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10193433 5 g Frasco de polietileno 5 GR
10419313 25 g Frasco de polietileno 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193433 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP17605
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para la selección de resistencia a la ampicilina en células mutadas y transformadas
Para la selección de resistencia a la ampicilina en células mutadas y transformadas. Espectro antimicrobiano: Bacterias gramnegativas y grampositivas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-52-3
Fórmula molecular C16H21N3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 374.411
Clave InChI BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Sinónimo Ampicillin
PubChem CID 131673879
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Sodium Salt
Tipo Sal sódica con ampicilina
Forma física Sólido
pH Desde 8,0 hasta 10,0
Punto de fusión de 215 °C
Envase Frasco de polietileno
Potencia Incluyendo entre 845 μg/mg
Agua 2% como máximo.
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 583
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.39
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.