Learn More
Sal sódica de ampicilina, 94,9 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11424592 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424592 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11424592 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219014880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    539.70€ / 100 g
    Ahorro 27.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para la selección de resistencia a la ampicilina en células mutadas y transformadas
Especificaciones
CAS 69-52-3
Nombre del producto químico o material Sal sódica con ampicilina
Color Blanco
Formulario Polvo
Grado de pureza o calidad 94,9%
Cantidad 100 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.