Learn More
Melford Sal sódica con ampicilina
Código de producto. 30018039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
1 g
10 g
100 g
25 g
5 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018039 25 g 25 g
30018036 10 g 10 g
30018037 100 g 100 g
30018038 1 kg 1 Kg
30018040 5 g 5 g
30018035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30018039 Proveedor Melford N.º de proveedor A4004025.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
La ampicilina, sal sódica, es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos de la penicilina y es eficaz contra una amplia gama de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.
La ampicilina, sal sódica, es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos de la penicilina y es eficaz contra una amplia gama de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. La ampicilina es un derivado semisintético de la penicilina y es conocida por su estabilidad y eficacia.
En el campo de la biología molecular y la ingeniería genética, la ampicilina, sal sódica, se utiliza comúnmente como agente selectivo en experimentos de clonación basados en plásmidos. Actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que conduce a la muerte celular.
La ampicilina, sal sódica, también se utiliza en aplicaciones de microbiología y cultivo celular. Es eficaz para prevenir el crecimiento de contaminantes bacterianos en cultivos celulares, garantizando la pureza de las líneas celulares. Además, se utiliza para el aislamiento y mantenimiento de cepas con resistencia conocida o diseñada a la ampicilina.
Una ventaja de la ampicilina, sal sódica es su estabilidad en soluciones acuosas, lo que la hace adecuada para el almacenamiento a largo plazo y su fácil manipulación. Está disponible en forma de polvo y se puede disolver fácilmente en agua u otros disolventes apropiados para su uso en diversas aplicaciones.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin, Sodium Salt
CAS 69-52-3
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C16H18N3NaO4S