Learn More
Ampicilina sódica, Mikromol™
Descripción
Ampicilina sódica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ampicillin Sodium |
| CAS | 69-52-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ampicillin Sodium |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C16 H18 N3 O4 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Piperacillin Sodium Imp. A (EP), Piperacillin Imp. A (EP), Ampicillin Sodium, Piperacillin Sodium Imp. A (EP) as Sodium Salt, Piperacillin Imp. A (EP) as Sodium Salt, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, D-(-)-6-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[(Aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, Alpen N, Amcill S, Ampi-Dry 5000, Ampicillin sodium, Ampicillin sodium salt, Ampicillin-Na, Ampicin, Anhypen, Binotal sodium, Britapen injection, Cilleral, D-alpha-Aminobenzylpenicillin sodium salt, Monosodium ampicillin, Omnipen N, Pen A/N, Penbritin S, Pentrex, Polycillin N, Principen N, Sodium 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Sodium 6-[D-alpha-aminophenylacetamido]penicillanoate, Sodium D-alpha-aminobenzylpenicillanate, Sodium P-50, Sodium ampicillin, Sodium ampicillinate, Sodium binotal, Solampi, Piperacillin Impurity A, Piperacillin Impurity A as Sodium Salt, Piperacillin Sodium Impurity A as Sodium Salt, Sultamicillin Impurity C as Sodium Salt, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B as Sodium Salt, Piperacillin Impurity A as Sodium Salt, Sultamicillin Impurity B as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenil-acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Mostrar más |