Learn More
Ampicillin sodium, MedChemExpress
Descripción
Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ampicillin sodium |
| Forma física | Powder |
| CAS | 69-52-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H18N3NaO4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 200 mg/mL (538.52 mM) ∣DMSO : 200 mg/mL (538.52 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |